Learn More
2’,4’-difluoroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475453 25 g 25g
11465453 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11475453 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13420.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 364-83-0 | C8H6F2O | 156.132 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 364-83-0
Formule moléculaire C8H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.132
Numéro MDL MFCD00151261
Clé InChI QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4'-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl, 1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4-difluorobenzene, acetophenone, 2',4'-difluoro, 1-2,4-difluorphenyl ethanon, pubchem4213
CID PubChem 67770
Nom IUPAC 1-(2,4-difluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4'-Difluoroacetophenone
Densité 1.232
Point d’ébullition 80°C to 81°C (25 mmHg)
Point d’éclair 66°C (150°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.488
Quantité 25 g
Beilstein 1940741
Poids de la formule 156.13
Pourcentage de pureté 98%