Learn More
2’,4’-difluoroacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10519263 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10519263 50 g 50g
10195190 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10519263 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 246770500
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 364-83-0 | C8H6F2O | 156.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 364-83-0
Formule moléculaire C8H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 156.12
Numéro MDL MFCD00151261
Clé InChI QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4'-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluoroacetophenone, 1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl, 1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4-difluorobenzene, acetophenone, 2',4'-difluoro, 1-2,4-difluorphenyl ethanon, pubchem4213
CID PubChem 67770
Nom IUPAC 1-(2,4-difluorophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2', 4'-Difluoroacetophenone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2300g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 81.0°C (25.0 mmHg)
Point d’éclair 66°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2C6H3COCH3
Indice de réfraction 1.4870 to 1.4890
Quantité 50 g
Gravité spécifique 1.23
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble/miscible in polar solvents,insoluble in non-polar solvents
Poids de la formule 156.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2',4'-Difluoroacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.