Learn More
2,4-difluoroanisole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11467064
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467064 25 g 25g
11457064 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467064 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21509.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-10-8
Formule moléculaire C7H6F2O
Poids moléculaire (g/mol) 144.12
Numéro MDL MFCD00010731
Clé InChI CRMJLJFDPNJIQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluoroanisole, 2,4-difluoroanilsole, 2,4-difluoromethoxy benzene, benzene, 2,4-difluoro-1-methoxy, pubchem3455, 2,4-difluoro anisole, ksc493m8b, 2,4-difluoro-1-methoxy-benzene, #
CID PubChem 136293
Nom IUPAC 2,4-difluoro-1-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC=C(F)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluoroanisole
Densité 1.24
Point d’ébullition 53°C (18 mmHg)
Point d’éclair 51°C (123°F)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2518264
Poids de la formule 144.12
Pourcentage de pureté 98%