Learn More
Acide 2,4-Difluorobenzénacétique, TRC
Code produit 30383849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30383849 1 g
30374313 25 g
30382994 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30383849 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4454051G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81228-09-3
Formule moléculaire C8H6F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.13
Synonyme 2,4-Difluorophenylacetic Acid, 2-(2,4-Difluorophenyl)acetic Acid
Nom IUPAC Acide 2-(2,4-difluorophényl)acétique
SMILES OC(=O)Cc1ccc(F)cc1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorobenzeneacetic Acid
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H6F2O2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
Poids de la formule 172.0336