Learn More
2,4-Difluorobenzènesulfonamide, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491668
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491668 5 g 5g
15401678 250 mg 250mg
15481668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491668 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55437.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13656-60-5 | Molecular Formula: C6H5F2NO2S | Molecular Weight: 193.168 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13656-60-5
Formule moléculaire C6H5F2NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 193.168
Numéro MDL MFCD01320743
Clé InChI PTHLPYKPCQLAOF-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 574964
Nom IUPAC 2,4-difluorobenzènesulfonamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorobenzenesulfonamide
Point de fusion 154°C to 158°C
Quantité 5 g
Synonyme 2,4-difluorobenzene-1-sulfonamide, 2,4-difluorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 2,4-difluoro, benzenesulfonamide,2,4-difluoro, buttpark 23\07-80, 2,4-difluoro-1-benzenesulfonamide, 2,4-difluorobenzenesulfoneamide, pubchem11764, enamine_001177, acmc-1c82s
Poids de la formule 193.17
Pourcentage de pureté 96%