Learn More
Acide 2,4-difluorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415423
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415423 5 g 5g
11425423 25 g 25g
11435423 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415423 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13403.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1583-58-0 | C7H4F2O2 | 158.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1583-58-0
Formule moléculaire C7H4F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.10
Numéro MDL MFCD00011670
Clé InChI NJYBIFYEWYWYAN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dfba, benzoic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorobenzoicacid, 2,4-difluoro-benzoic acid, zlchem 472, pubchem1336, acmc-1brgf, 2,4-difluorbenzoic acid, 2,4-difluorobezoic acid, 2 4-difluorobenzoic acid
CID PubChem 74102
Nom IUPAC acide 2,4-difluorobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorobenzoic acid
Point de fusion 186°C to 190°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 973355
Poids de la formule 158.11
Pourcentage de pureté 98%