Learn More
2,4-Difluorobenzoic Acid, TRC
Code produit 30136505
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30136505 50 g 50g
30134427 25 g 25g
30012538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136505 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44571050G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1583-58-0
Formule moléculaire C7 H4 F2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.1
Synonyme 2,4-Difluorobenzoic acid, NSC 10312
Nom IUPAC 2,4-difluorobenzoic acid
SMILES OC(=O)c1ccc(F)cc1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorobenzoic acid
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Poids de la formule 158.0179