Learn More
2,4'-Difluorobenzophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15488919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15488919 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10306.06
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4'-Difluorobenzophenone
CAS 342-25-6
Point de fusion 22°C to 24°C
Densité 1.244
Point d’ébullition 176°C to 178°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Formule moléculaire C13H8F2O
Indice de réfraction 1.5689
Numéro MDL MFCD00000319
Quantité 5 g
Beilstein 3268520
Synonyme 2,4'-difluorobenzophenone, 2-fluorophenyl 4-fluorophenyl methanone, 2',4-difluorobenzophenone, 2-fluorophenyl-4-fluorophenyl methanone, di2-fluorophenyl ketone, fr bvr df, pubchem7479, acmc-1clee, 2,4;-difluorobenzophenone, 2,4/'-difluorobenzophenone
Clé InChI LKFIWRPOVFNPKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)C2=CC=C(C=C2)F)F
Nom IUPAC (2-fluorophényl)-(4-fluorophényl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 218.203
CID PubChem 67651
Poids de la formule 218.2
Pourcentage de pureté 97%