Learn More
chlorure de 2,4-difluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11356879
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11356879 25 g 25g
11346879 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11356879 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H26783.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 452-07-3
Formule moléculaire C7H5ClF2
Poids moléculaire (g/mol) 162.56
Numéro MDL MFCD01090988
Clé InChI XPGHWBDZNQUUQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2,4-difluorobenzene, 2,4-difluorobenzylchloride, 2,4-difluoro-benzyl chloride, alpha-chloro-2,4-difluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2,4-difluoro, 2, 4-difluorobenzyl chloride, pubchem4912, 1-chloromethyl-2,4-difluoro-benzene, ksc588m7l
CID PubChem 2736948
Nom IUPAC 1-(chlorométhyl)-2,4-difluorobenzène
SMILES FC1=CC=C(CCl)C(F)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorobenzyl chloride
Indice de réfraction 1.491
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 162.57
Pourcentage de pureté 97%