Learn More
2,4-difluorobenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10359500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10359500 1 g Flacon en verre 1g
10044772 5 g Flacon en verre 5g
10177993 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10359500 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 305660010
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 72235-52-0 | C7H7F2N | 143.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72235-52-0
Formule moléculaire C7H7F2N
Poids moléculaire (g/mol) 143.14
Numéro MDL MFCD00010142
Clé InChI QDZZDVQGBKTLHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluorobenzylamine, 2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorobenzyl amine, benzenemethanamine, 2,4-difluoro, 1-2,4-difluorophenyl methanamine, 2,4-difluorophenyl methylamine, n-difluorobenzylamine, pubchem4399, 2,4-difluorbenzylamine, acmc-209oma
CID PubChem 2733244
Nom IUPAC (2,4-difluorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Difluorobenzylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2000g/mL
Point d’ébullition 82°C to 84°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire F2C6H3CH2NH2
Indice de réfraction 1.4900 to 1.493
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.2
Poids de la formule 143.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide