Learn More
Bromure de 2,4-difluorobenzylmagnésium, 0,25 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481826 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15481826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54966.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 546122-71-8 | C7H5BrF2Mg | 231.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorobenzylmagnesium bromide
CAS 546122-71-8
Formule moléculaire C7H5BrF2Mg
Numéro MDL MFCD07698746
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, bromo 2,4-difluorophenyl methyl magnesium, bpktycgkuhsscg-uhfffaoysa-m, 2,4-difluorobenzyl magnesium bromide, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in 2-methf, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide 0.25 m in diethyl ether, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m in diethyl ether, 2,4-difluorobenzylmagnesium bromide, 0.25m solution in diethyl ether, grignard reagent
Clé InChI BPKTYCGKUHSSCG-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC(F)=C(C[Mg]Br)C=C1
Nom IUPAC magnésium ; 2,4-difluoro-1-méthanylbenzène ; bromure
Poids moléculaire (g/mol) 231.32
CID PubChem 2778873
Poids de la formule 231.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.25M in 2-MeTHF