Learn More
Bromure de 2,4-difluorobenzylzinc, 0,5 M dans le THF, conditionné sous argon dans des flacons refermables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Le bromure de 2,4-difluorobenzylzinc est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Conserver à l’abri de l’air
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Difluorobenzylzinc bromide |
| Note relative au nom | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 307496-26-0 |
| Densité | 0.995 |
| Formule moléculaire | C7H5BrF2Zn |
| Numéro MDL | MFCD01311423 |
| Quantité | 50 mL |
| Numéro UN | UN3399 |
| Sensibilité | Air sensitive; May form a precipitate |
| Synonyme | 2,4-difluorobenzylzinc bromide, bromo 2,4-difluorophenyl methyl zinc, 2,4-difluorobenzylzinc bromide 0.5m solution in thf, 2,4-difluorobenzylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 2,4-difluorobenzylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 2,4-difluorobenzylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles |
| Afficher plus |