Learn More
2,4-Difluorobiphényl, TRC
Code produit 30386335
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30386335 250 mg
30369554 1 g
30375216 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386335 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD447538250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37847-52-2
Formule moléculaire C12H8F2
Poids moléculaire (g/mol) 190.18
Synonyme 2,4-Difluoro-1,1'-biphenyl, 2,4-Difluoro-1-phenylbenzene, 2,4-Difluorobiphenyl
SMILES Fc1ccc(c(F)c1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorobiphenyl
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H8F2/c13-10-6-7-11(12(14)8-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
Poids de la formule 190.0594