Learn More
2,4-Difluoroiodobenzene, 99+%, Thermo Scientific™
Code produit 10399240 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10399240 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10399240 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 269780100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Difluoroiodobenzene
CAS 2265-93-2
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Densité 2.0000g/mL
Point d’ébullition 175°C to 176°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H3F2I
Indice de réfraction 1.5570 to 1.559
Numéro MDL MFCD00040151
Quantité 10 g
Gravité spécifique 2
Synonyme 2,4-difluoroiodobenzene, 1,3-difluoro-4-iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodobenze, benzene, 2,4-difluoro-1-iodo, 2,4-difluoro iodobenzene, 2,4-difluoro-1-iodo-benzene, pubchem3463, 2,4-difluoro-iodobenzene, acmc-1cq0v, intermediates-zcf02607
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Clé InChI YKLDMAPEGQYZRT-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(I)C(F)=C1
Nom IUPAC 2,4-difluoro-1-iodobenzene
Poids moléculaire (g/mol) 239.99
CID PubChem 137519
Poids de la formule 239.98
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquid