Learn More
2,4-difluorophénol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497936
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11497936 10 g 10g
11407946 50 g -
11417946 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11497936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14044.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 367-27-1 | C6H4F2O | 130.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-27-1
Formule moléculaire C6H4F2O
Poids moléculaire (g/mol) 130.09
Numéro MDL MFCD00009715
Clé InChI NVWVWEWVLBKPSM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 123051
Nom IUPAC 2,4-difluorophénol
SMILES OC1=CC=C(F)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorophenol
Point de fusion 21°C to 24°C
Point d’ébullition 52°C to 54°C (14 mmHg)
Point d’éclair 56°C (132°F)
Odeur Phenol-like
Quantité 10 g
Numéro UN UN2921
Beilstein 1934803
Synonyme phenol, 2,4-difluoro, 2.4-difluorophenol, 2,4difluorophenol, 2,4-diflurophenol, 2 4-difluorophenol, 2,4 difluorophenol, 2, 4 difluorophenol, 2,4 difluoro phenol, 2,4-di-fluorophenol, 2,4-difluoro phenol
Poids de la formule 130.09
Pourcentage de pureté ≥98%