Learn More
(2,4-difluorophényl)hydrazine chlorhydrate, TRC
Code produit 30382068
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30382068 5 g
30372329 1 g
30382227 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30382068 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4482405G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40594-30-7
Formule moléculaire C6H6F2N2 . HCl
Poids moléculaire (g/mol) 144.12
Synonyme 1-(2,4-Difluorophenyl)hydrazine Hydrochloride, 2,4-Difluorophenylhydrazine Hydrochloride
SMILES Cl.NNc1ccc(F)cc1F
Spécification
Nom chimique ou matériau (2,4-difluorophenyl)hydrazine Hydrochloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H6F2N2/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4/h1-3,10H,9H2