Learn More
Isocyanate de 2,4-difluorophényle 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499593 5 g 5g
11409603 25 g 25g
11419603 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499593 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12415.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 59025-55-7 | C7H3F2NO | 155.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59025-55-7
Formule moléculaire C7H3F2NO
Poids moléculaire (g/mol) 155.10
Numéro MDL MFCD00001997
Clé InChI HNENEALJPWJWJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluorophenyl isocyanate, 2,4-difluorophenylisocyanate, benzene, 2,4-difluoro-1-isocyanato, isocyanic acid 2,4-difluorophenyl ester, 2,4-difluoro-1-isocyanato-benzene, 2,4-difluoroisocyanatobenzene, timtec-bb sbb006537, pubchem4453, 2,4-diflurophenylisocyanate, acmc-1b06k
CID PubChem 593258
Nom IUPAC 2,4-Difluoro-1-isocyanatobenzène
SMILES FC1=CC=C(N=C=O)C(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorophenyl isocyanate
Densité 1.31
Point d’ébullition 64°C to 66°C (10 mmHg)
Point d’éclair 50°C (122°F)
Indice de réfraction 1.492
Quantité 5 g
Numéro UN UN3080
Beilstein 2831577
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 155.11
Pourcentage de pureté ≥98%