Learn More
Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11489646 5 g 5g
11479646 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489646 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20204.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 141106-52-7 | C7H3F2NS | 171.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141106-52-7
Formule moléculaire C7H3F2NS
Poids moléculaire (g/mol) 171.165
Numéro MDL MFCD00041044
Clé InChI ABGGPKIFVAIRGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluorophenyl isothiocyanate, 2,4-difluoro isothiocyanato benzene, 2,4-difluoro-1-isothiocyanato-benzene, 2,4-difluorophenylisothiocyanate, isothiocyanic acid 2,4-difluorophenyl ester, benzene, 2,4-difluoro-1-isothiocyanato, benzene, 2,4-difluoro-1-isothiocyanato-9ci, 2,4-difluorobenzenisothiocyanate, pubchem4451, acmc-209clq
CID PubChem 518879
Nom IUPAC 2,4-difluoro-1-isothiocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorophenyl isothiocyanate
Densité 1.349
Point d’ébullition 98°C to 99°C (30 mmHg)
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.597
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 6919744
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 171.17
Pourcentage de pureté 96%