Learn More
Acide 2,4-difluorophénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11484377 5 g 5g
11494377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11484377 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20431.06
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 81228-09-3 | C8H5F2O2 | 171.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81228-09-3
Formule moléculaire C8H5F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 171.12
Numéro MDL MFCD00009999
Clé InChI QPKZIGHNRLZBCL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,4-difluorophenylacetic acid, 2-2,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-difluoro, 2,4-difluorophenyl acetic acid, 2,4-ddifluorophenylacetic acid, rarechem al bo 0247, 2,4-difluoro-phenyl-acetic acid, 2,4-difluorobenzeneacetic acid, 2,4-difluorophenylaceticacid
CID PubChem 123581
Nom IUPAC Acide 2-(2,4-difluorophényl)acétique
SMILES [O-]C(=O)CC1=CC=C(F)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorophenylacetic acid
Point de fusion 117°C to 119°C
Quantité 5 g
Beilstein 3649727
Poids de la formule 172.13
Pourcentage de pureté 99%