Learn More
2,4-difluorophénylacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10651875 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10651875 1 g Flacon en verre 1g
10341113 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10651875 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 376080010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 274682-91-6 | C9H8F2O | 170.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 274682-91-6
Formule moléculaire C9H8F2O
Poids moléculaire (g/mol) 170.16
Numéro MDL MFCD02258866
Clé InChI XVHHDTNIOCSTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,4-difluorophenyl propan-2-one, 2,4-difluorophenylacetone, 2-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-difluorophenyl propanone, 1-2,4-difluorophenyl-2-propanone, 1-2,4-difluoro-phenyl-propane-2-one
CID PubChem 2734881
Nom IUPAC 1-(2,4-difluorophényl)propan-2-one
SMILES CC(=O)CC1=C(C=C(C=C1)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Difluorophenylacetone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (F)2C6H3CH2COCH3
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4790
Quantité 1 g
Poids de la formule 170.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Difluorophenylacetone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.