Learn More
Acide 2,4-difluorophénylboronique, 98 %
Code produit 10790575 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10790575 50 g Flacon en verre 50g
10521292 1 g Flacon en verre 1g
10591472 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10790575 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359130500
 Article restreint
Expédition estimée: 16-09-2026
Ajouter au panier
CAS : 144025-03-6 | C6H5BF2O2 | 157,91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144025-03-6
Formule moléculaire C6H5BF2O2
Poids moléculaire (g/mol) 157.91
Numéro MDL MFCD01318998
Clé InChI QQLRSCZSKQTFGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluorobenzeneboronic acid, 2,4-difluorophenyl boronic acid, 2,4-fluorobenzene boronic acid, 2,4-difluorophenyl boranediol, 2,4-difluorophenyl-boronic acid, 2,4-difluorophenylboronicacid, 2 4-difluorophenylboronic acid, boronic acid, 2,4-difluorophenyl, boronic acid, b-2,4-difluorophenyl
CID PubChem 2734334
Nom IUPAC Acide (2,4-difluorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Difluorophenylboronic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 247.0°C to 250.0°C
Couleur Beige à blanc ou jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ether,thf,dmso,dmf,methanol
Poids de la formule 157.91
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Difluorophenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement