Learn More
Hydrate de 2,4-difluorophénylglyoxal, 95 %, base de poids sec, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399126 1 g 1g
11309136 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399126 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20266.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 79784-36-4 | C8H4F2O2 | 170.12 g/mol
Used in the synthesis of biologically active 1,2,4-triazine derivatives. Also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la synthèse de dérivés de la 1,2,4-triazine biologiquement actifs. Également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79784-36-4
Formule moléculaire C8H4F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.12
Numéro MDL MFCD04038287
Clé InChI AZBQYELTMQNVST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluorophenylglyoxal hydrate, 2-2,4-difluorophenyl-2-oxoacetaldehyde hydrate, 2,4-difluorophenylglyoxal monohydrate, benzeneacetaldehyde,2,4-difluoro-a-oxo, 2-2,4-difluorophenyl-2-oxoethanal, hydrate, 2-2,4-bis fluoranyl phenyl-2-oxidanylidene-ethanal hydrate
CID PubChem 2782300
Nom IUPAC 2-(2,4-difluorophényl)-2-oxoacétaldéhyde ; hydrate
SMILES FC1=CC(F)=C(C=C1)C(=O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Point de fusion 51°C to 54°C
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 1 g
Beilstein 4387465
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 170.12 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%