Learn More
Chlorhydrate de 2,4-dichlorophénylhydrazine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444330 5 g 5g
11458970 25 g 25g
11468970 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444330 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11625.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51523-79-6 | C6H6F2N2 | 144.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51523-79-6
Formule moléculaire C6H6F2N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.13
Numéro MDL MFCD00013383
Clé InChI RLZUIPTYDYCNQI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-difluorophenylhydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazine hcl, 2,4-difluorohydrazinobenzene hydrochloride, 1-2,4-difluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazinehydrochloride, hydrazine, 2,4-difluorophenyl-, monohydrochloride, 2,4-difluorophenylhydrazine, chloride, pubchem3498, pubchem20774
CID PubChem 2733301
Nom IUPAC (2,4-difluorophényl)hydrazine ; Chlorhydrate
SMILES NNC1=CC=C(F)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼255°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 5411448
Poids de la formule 180.59
Pourcentage de pureté 98%