Learn More
2’,4’-difluoropropiophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11459902
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459902 100 g 100g
11439902 5 g 5g
11449902 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459902 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12032.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85068-30-0
Formule moléculaire C9H8F2O
Poids moléculaire (g/mol) 170.16
Numéro MDL MFCD00015507
Clé InChI UZWOADNMVRRYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4'-difluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl propan-1-one, 2,4-difluoropropiophenone, 1-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-defluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-2.4-difluoro-phenyl-propan-1-one, acmc-209q3o, ksc654a2r
CID PubChem 123586
Nom IUPAC 1-(2,4-difluorophenyl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4'-Difluoropropiophenone
Densité 1.193
Point d’ébullition 51°C to 52°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair 76°C (168°F)
Indice de réfraction 1.485
Quantité 100 g
Beilstein 7633370
Poids de la formule 170.16
Pourcentage de pureté 98%