Learn More
2’,4’-difluoropropiophénone, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10033480 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10033480 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10033480 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 290680100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2', 4'-Difluoropropiophenone
Note relative au nom 98%
CAS 85068-30-0
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1930g/mL
Point d’ébullition 51.0°C to 52.0°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H8F2O
Indice de réfraction 1.4835 to 1.4855
Numéro MDL MFCD00015507
Quantité 10 g
Gravité spécifique 1.193
Synonyme 2',4'-difluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl propan-1-one, 2,4-difluoropropiophenone, 1-propanone, 1-2,4-difluorophenyl, 2,4-defluoropropiophenone, 1-2,4-difluorophenyl-1-propanone, 1-2.4-difluoro-phenyl-propan-1-one, acmc-209q3o, ksc654a2r
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.,soluble in most common organic solvents
Clé InChI UZWOADNMVRRYDE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(F)C=C1F
Nom IUPAC 1-(2,4-difluorophényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 170.16
CID PubChem 123586
Poids de la formule 170.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2',4'-Difluoropropiophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.