Learn More
2,4-Difluorotoluène, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10472041 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10472041 5 g Flacon en verre 5g
10368510 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10472041 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 232210050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-76-6
Formule moléculaire C7H6F2
Poids moléculaire (g/mol) 128.12
Numéro MDL MFCD00000332
Clé InChI MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 67983
Nom IUPAC 2,4-difluoro-1-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Difluorotoluene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 114.0°C to 116.0°C
Point d’éclair 13°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3F2
Indice de réfraction 1.4475 to 1.4495
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.15
Synonyme 2,4-difluorotoluene, difluorotoluene, benzene, 2,4-difluoro-1-methyl, 2,4-difluorotolune, 2, 4-difluorotoluene, 2,4-difluoro methyl benzene, 2,4-difluoro-1-methyl-benzene, 2,4-difluor-1-methylbenzol, pubchem1612, pubchem1613
Poids de la formule 128.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Difluorotoluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.