Learn More
2,4-difluorotoluène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479143
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479143 25 g 25g
11469143 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479143 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11667.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 452-76-6 | C7H6F2 | 128.122 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-76-6
Formule moléculaire C7H6F2
Poids moléculaire (g/mol) 128.122
Numéro MDL MFCD00000332
Clé InChI MPXDAIBTYWGBSL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 67983
Nom IUPAC 2,4-difluoro-1-méthylbenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Difluorotoluene
Densité 1.121
Point d’ébullition 114°C to 115°C
Point d’éclair 15°C (59°F)
Odeur Aromatic
Indice de réfraction 1.449
Quantité 25 g
Numéro UN UN2388
Beilstein 1931681
Synonyme 2,4-difluorotoluene, difluorotoluene, benzene, 2,4-difluoro-1-methyl, 2,4-difluorotolune, 2, 4-difluorotoluene, 2,4-difluoro methyl benzene, 2,4-difluoro-1-methyl-benzene, 2,4-difluor-1-methylbenzol, pubchem1612, pubchem1613
Poids de la formule 128.12
Pourcentage de pureté ≥98%