Learn More
2,4-Dihydro-[1,2,4]triazole-3-thione, TRC
Code produit 30377805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30377805 500 mg -
30375501 2.5 g -
30374140 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30377805 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD679075500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3179-31-5
Formule moléculaire C2H3N3S
Poids moléculaire (g/mol) 101.13
SMILES S=C1NC=NN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dihydro-[1,2,4]triazole-3-thione
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H3N3S/c6-2-3-1-4-5-2/h1H,(H2,3,4,5,6)
Poids de la formule 101.0048