Learn More
2,4-dihydroxy-6-méthyl-5-nitropyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine |
| CAS | 16632-21-6 |
| Formule moléculaire | C5 H5 N3 O4 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10) |
| SMILES | Cc1nc(O)nc(O)c1[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 6-méthyl-5-nitropyrimidine-2,4-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.11 |
| Poids de la formule | 171.028 |