Learn More
2,4-dihydroxy-6-méthyl-5-nitropyrimidine, TRC
Code produit 30386623
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386623 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386623 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD45325010G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
CAS 16632-21-6
Formule moléculaire C5 H5 N3 O4
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
SMILES Cc1nc(O)nc(O)c1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 6-méthyl-5-nitropyrimidine-2,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 171.11
Poids de la formule 171.028