Learn More
2,4-dihydroxy-6-méthylbenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde |
| CAS | 487-69-4 |
| Formule moléculaire | C8 H8 O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8O3/c1-5-2-6(10)3-8(11)7(5)4-9/h2-4,10-11H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(O)cc(O)c1C=O |
| Nom IUPAC | 2,4-dihydroxy-6-méthylbenzaldémol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.147 |
| Poids de la formule | 152.047 |