Learn More
2,4-dihydroxy-6-méthylpyridine, 97 %, Acros Organics™
Catalog No. 10214670 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
5 g
Packungsgröße:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Packungsgröße
10214670 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 10214670 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114980050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine
Note relative au nom 97%
CAS 626-48-2
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 318.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H6N2O2
Numéro MDL MFCD00006028
Quantité 5 g
Beilstein 24, 342
Merck Index 15, 6209
Synonyme 6-methyluracil, 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine, pseudothymine, 6-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-methyluracil, 6-methylpyrimidine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-methyl, uracil, 6-methyl, 6-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 6-methyl
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7g/L water (22°C). Other solubilities: soluble in alkalies,insoluble in ethanol and ether
Clé InChI SHVCSCWHWMSGTE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)NC(=O)N1
Nom IUPAC 6-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 126.12
CID PubChem 12283
ChEBI CHEBI:74733
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dihydroxy-6-methylpyrimidine
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.