Learn More
2,4-dihydroxy-6-pentylbenzaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dihydroxy-6-pentylbenzaldehyde |
| CAS | 855875-40-0 |
| Formule moléculaire | C12 H16 O3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | 6-Amyl-beta-resorcylaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-3-4-5-9-6-10(14)7-12(15)11(9)8-13/h6-8,14-15H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCc1cc(O)cc(O)c1C=O |
| Nom IUPAC | 2,4-dihydroxy-6-pentylbenzaldémol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.254 |
| Poids de la formule | 208.11 |