Learn More
2,4-dihydroxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465293 25 g 25g
11475293 100 g 100g
11494080 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465293 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12868.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.72€
    49.65€ / 25g
    Économisez 10.07€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 95-01-2 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
2,4-Dihydroxybenzaldehyde is used in two-step synthesis of ethyl 3,5-dibromo-2,4-dihydroxycinnamate. It has a potent antioxidative and antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4-dihydroxybenzaldéhyde est utilisé dans la synthèse en deux étapes du 3,5dibromo-2,4-dihydroxycinnamate d’éthyle. Il a une activité antioxydante et antibactérienne puissante.
Solubilité
Soluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol est presque transparente. Facilement soluble dans l’alcool, l’éther éthylique, le chloroforme, l’acide acétique glacial. Insoluble dans le benzène et se décompose facilement sous l’action d’acides forts et d’alcalis forts.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-01-2
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00011686
Clé InChI IUNJCFABHJZSKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-resorcylaldehyde, 4-hydroxysalicylaldehyde, 4-formylresorcinol, beta-resorcaldehyde, benzaldehyde, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinaldehyde, beta-resorcylic aldehyde, 2,4-dihydroxybenzenecarbonal, salicylaldehyde, 4-hydroxy, 4-hydroxysalicyladehyde
CID PubChem 7213
ChEBI CHEBI:50198
Nom IUPAC 2,4-dihydroxybenzaldéhyde
SMILES OC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Point de fusion 134°C to 138°C
Point d’ébullition 220°C (22 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 878548
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,8156
Informations sur la solubilité Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent. Easily soluble in alcohol,ethyl ether,chloroform,glacial acetic acid. Insoluble in benzene and easily decomposes under strong acid strong alkali.
Poids de la formule 138.12
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dihydroxybenzaldehyde