Learn More
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10500571 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10500571 100 g Flacon en plastique 100g
10152810 5 g Flacon en verre 5g
10020790 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10500571 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 114871000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89-86-1 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-86-1
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Numéro MDL MFCD00002451
Clé InChI UIAFKZKHHVMJGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-resorcylic acid, p-hydroxysalicylic acid, 4-carboxyresorcinol, 4-hydroxysalicylic acid, benzoic acid, 2,4-dihydroxy, beta-resorcinolic acid, 2,4-dhba, resorcylic acid, beta, b-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-benzoic acid
CID PubChem 1491
Nom IUPAC Acide 2,4-dihydroxybenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dihydroxybenzoic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 210.0°C to 215.0°C
Couleur Beige à crème ou rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (HO)2C6H3CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 10, 377
Merck Index 15, 8278
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in benzene
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dihydroxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dihydroxybenzoicacid