Learn More
Acide 2,4-dihydroxybenzoïque, TRC
Code produit 30012153
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012153 500 mg 500mg
30011920 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30012153 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD678940500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-86-1
Formule moléculaire C7 H6 O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Synonyme 2,4-Dihydroxybenzoic acid, 4-Carboxyresorcinol, 4-Hydroxysalicylic acid, 2,4-DHBA, p-Hydroxysalicylic acid
Nom IUPAC Acide 2,4-dihydroxybenzoïque
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Resorcylic acid
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Poids de la formule 154.0266