Learn More
2,4-dihydroxybenzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484784 2500 g 2500g
11464784 100 g 100g
11474784 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11484784 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13749.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 131-56-6 | C13H10O3 | 214.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
De nouveaux colorants azoïques mordants et dispersés ont été préparés par couplage de diverses solutions diazoïques dʼamines aromatiques avec le 2, 4-dihydroxybenzophénone. Les monomères absorbants par ultraviolet ont été synthétisés par réaction de 2, 4-dihydroxybenzophénone avec de lʼacrylate de glycidyle et du méthacrylate de glycidyle. Deux nouveaux stabilisants polymérisables, 4-benzoyl-2-(α ;-pipéridino-2-chlorobenzyl)-3-hydroxyphényl acrylate (BPBHA) et le méthacrylate correspondant (BPBHMA) ont été synthétisés et caractérisés à partir de 2,4-dihydroxybenzophénone. Un stabilisant UV polymérisable, 2-hydroxy-4-(3-méthacryloxy-2-hydroxylproxy) benzophénone (BPMA), synthétisé à lʼaide de la benzophénone 2, 4-dihydroxybenzophénone (UV-0) et méthacrylate de glycidyle (GMA).
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-56-6
Formule moléculaire C13H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Numéro MDL MFCD00002277
Clé InChI ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dihydroxybenzophenone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl methanone, benzophenone-1, benzoresorcinol, resbenzophenone, inhibitor dhbp, uvinul 400, advastab 48, uvistat 12, methanone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl
CID PubChem 8572
ChEBI CHEBI:34240
Nom IUPAC (2,4-dihydroxyphényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dihydroxybenzophenone
Point de fusion 144°C to 147°C
Densité 1.32
Point d’ébullition 194°C (1 mmHg)
Point d’éclair 125°C (257°F)
Quantité 2500 g
Beilstein 1311566
Merck Index 14,1106
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 214.22
Pourcentage de pureté 99%