Learn More
2,4-Dihydroxybenzophénone, TRC
Code produit 30138251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
100 g
Conditionnement:
100g
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138251 1 g 1g
30132906 100 g 100g
30010209 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138251 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4517801G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-56-6
Formule moléculaire C13 H10 O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Synonyme Benzophenone, 2,4-dihydroxy- (8CI), (2,4-Dihydroxyphenyl)phenylmethanone, 2,4-Dihydroxybenzophenone, 4-Benzoylresorcinol, ASL 23, Aduvex 12, Advastab 48, Benzophenone 1, Benzoresorcinol, Dastib 263, Eastman inhibitor DHPB, Eversorb 10, HHB, Inhibitor DHBP, Lowilite 24, NC 011, NSC 38555, NSC 5358, Resbenzophenone, Sanduvor 3041, Seesorb 100, Sumisorb 100, Syntase 100, UF 1, UV 0, UV 12, UV 214, UV 214 (UV absorber), UV-O, Ultrafast 800, Uvasorb 20H, Uvinul 3000, Uvinul 400, Uvinul M 400, Uvistat 12, Viosorb 100, Zislizer
Nom IUPAC (2,4-dihydroxyphényl)-phénylméthanone
SMILES Oc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(O)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dihydroxybenzophenone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
Poids de la formule 214.063
Pourcentage de pureté >95%