Learn More
2’,4’-Dihydroxypropiophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451027 100 g 100g
11441027 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23414.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5792-36-9 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5792-36-9
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00002280
Clé InChI LLBBBYLDTDJMNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4'-dihydroxypropiophenone, 1-2,4-dihydroxyphenyl propan-1-one, 2,4-dihydroxypropiophenone, 4-propionylresorcinol, 1-propanone, 1-2,4-dihydroxyphenyl, respropiophenone, resorcinol fragment, 9, acmc-209m1c, 2',4'-dihydroxy-propiophenone, 2/',4/'-dihydroxypropiophenone
CID PubChem 79856
Nom IUPAC 1-(2,4-dihydroxyphényl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=C(C=C(C=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4'-Dihydroxypropiophenone
Point de fusion 98°C to 101°C
Quantité 100 g
Beilstein 1238635
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%