Learn More
2,4-Dihydroxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430074
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430074 1 g 1g
11440074 5 g 5g
11450074 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430074 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13566.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 626-03-9 | C5H5NO2 | 111.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-03-9
Formule moléculaire C5H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Numéro MDL MFCD00006273
Clé InChI ZEZJPIDPVXJEME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dihydroxypyridine, pyridine-2,4-diol, 2,4-pyridinediol, 4-hydroxypyridin-2 1h-one, 3-deazauracil, 4-hydroxy-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 4-hydroxy, 2,4-dihydroxy pyridine, 2-hydroxy-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-2 1h-pyridinone
CID PubChem 54696004
Nom IUPAC 4-hydroxy-1H-pyridine-2-one
SMILES C1=CNC(=O)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dihydroxypyridine
Point de fusion ∼267°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 108533
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 97%