Learn More
2,4-dihydroxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10072130 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10072130 5 g 5g
10495555 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10072130 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 175590050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-03-9
Formule moléculaire C5H5NO2
Poids moléculaire (g/mol) 111.1
Numéro MDL MFCD00006273
Clé InChI ZEZJPIDPVXJEME-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dihydroxypyridine, pyridine-2,4-diol, 2,4-pyridinediol, 4-hydroxypyridin-2 1h-one, 3-deazauracil, 4-hydroxy-2-pyridone, 2 1h-pyridinone, 4-hydroxy, 2,4-dihydroxy pyridine, 2-hydroxy-1h-pyridin-4-one, 4-hydroxy-2 1h-pyridinone
CID PubChem 54696004
Nom IUPAC 4-hydroxy-1H-pyridine-2-one
SMILES C1=CNC(=O)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dihydroxypyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 278.0°C
Couleur Beige-jaune à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H3N)(OH)2
Quantité 5 g
Beilstein 21, 160
Poids de la formule 111.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2,4-Dihydroxypyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.