Learn More
2,4-Dihydroxypyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2,4-Dihydroxypyridine |
| CAS | 626-03-9 |
| Formule moléculaire | C5 H5 N O2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H5NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h1-3H,(H2,6,7,8) |
| SMILES | Oc1ccnc(O)c1 |
| Nom IUPAC | pyridine-2,4-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 111.1 |
| Poids de la formule | 111.032 |