Learn More
Acide 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10467180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10467180 5 g Flacon en verre 5g
10477180 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10467180 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 155200050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 23945-44-0 | C5H4N2O4 | 156.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23945-44-0
Formule moléculaire C5H4N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 156.1
Numéro MDL MFCD00149397
Clé InChI ZXYAAVBXHKCJJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid, uracil 5-carboxylic acid, isoorotic acid, uracil-5-carboxylic acid, 5-carboxyuracil, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid, 2,4-dihydroxy-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-uracilcarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 1,2,3,4-tetrahydro-2,4-dioxo, uracil 5-carboxylate
CID PubChem 90301
ChEBI CHEBI:17477
Nom IUPAC 2,4-acide dioxo-1H-pyrimidine-5-carboxylique
SMILES C1=C(C(=O)NC(=O)N1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 283.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 25, 256
Poids de la formule 156.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline