Learn More
2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine, TRC
Code produit 30369444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369444 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369444 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4546751G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine
CAS 39929-79-8
Formule moléculaire C6 H5 N3 O2
Quantité 1 g
Synonyme 1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4(3H,7H)-dione, 7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-2,4-diol (6CI), 7-Deazaxanthine, 2,4-Dihydroxypyrrolo[2,3-d]pyrimidine, 2,4-Dihydroxy-7-deazapurine
Formule InChI InChI=1S/C6H5N3O2/c10-5-3-1-2-7-4(3)8-6(11)9-5/h1-2H,(H3,7,8,9,10,11)
SMILES O=C1NC(=O)c2cc[nH]c2N1
Nom IUPAC 1,7-dihydropyrrol[2,3-d]pyrimidine-2,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 151.12
Poids de la formule 151.0382