Learn More
2,4-Dihydroxyquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11305329
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11305329 5 g 5g
11315329 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11305329 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20747.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 86-95-3 | C9H7NO2 | 161.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-95-3
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00006744
Clé InChI HDHQZCHIXUUSMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-quinolinediol, 2,4-dihydroxyquinoline, 4-hydroxyquinolin-2 1h-one, quinoline-2,4-diol, 4-hydroxy-2-quinolone, 4-hydroxycarbostyril, 2 1h-quinolinone, 4-hydroxy, 4-hydroxy-2-quinolinone, hydroxycarbostyril, 2-hydroxyquinolin-4 1h-one
CID PubChem 54680871
ChEBI CHEBI:75926
Nom IUPAC 4-hydroxy-1H-quinoline-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)N2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dihydroxyquinoline
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Beilstein 129767
Informations sur la solubilité Insoluble in water
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 97%