Learn More
Acide 2,4-Diméthoxy-Bêta-méthylcinnamique, TRC
Code produit 30386884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386884 50 mg 50mg
30384023 100 mg -
30384624 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30386884 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49630050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7706-67-4
Formule moléculaire C12H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.23
SMILES COc1ccc(\C(=C\C(=O)O)\C)c(OC)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-8(6-12(13)14)10-5-4-9(15-2)7-11(10)16-3/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b8-6+
Poids de la formule 222.0892