Learn More
2’,4’-diméthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11448566 100 g 100g
11438566 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11448566 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15982.22
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 829-20-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 829-20-9
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00008727
Clé InChI VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4'-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2,4-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-dimethoxyphenyl, acetophenone, 2',4'-dimethoxy, peonol methyl ether, 1-acetyl-2,4-dimethoxybenzene, pubchem10582, acmc-209pqs
CID PubChem 70016
Nom IUPAC 1-(2,4-diméthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2',4'-Dimethoxyacetophenone
Point de fusion 39°C to 41°C
Point d’ébullition 287°C to 289°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 98%