Learn More
2',4'-Dimethoxyacetophenone, ACROS Organics™
Code produit 10712053 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10712053 100 g Flacon en verre 100g
10291922 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10712053 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 115331000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 829-20-9
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00008727
Clé InChI VQTDPCRSXHFMOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2',4'-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2,4-dimethoxyacetophenone, 1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4-dimethoxyphenyl, acetophenone, 2',4'-dimethoxy, peonol methyl ether, 1-acetyl-2,4-dimethoxybenzene, pubchem10582, acmc-209pqs
CID PubChem 70016
Nom IUPAC 1-(2,4-dimethoxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2', 4'-Dimethoxyacetophenone
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38°C to 42°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2C6H3COCH3
Quantité 100 g
Beilstein 08, 267
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder