Learn More
2,4-diméthoxybenzaldéhyde, 97 %, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2, 4-Dimethoxybenzaldehyde |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Formule linéaire | (CH3O)2C6H3CHO |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 166.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |