Learn More
2,4-diméthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434244 100 g 100g
11424244 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434244 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12549.22
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 613-45-6 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
2,4-Dimethoxybenzaldehyde is used as a reagent to specifically quantify phlorotannins. It is also used as a component of hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2,4-diméthoxybenzaldéhyde est utilisé comme réactif pour quantifier spécifiquement les phlorotannines. Il est également utilisé comme composant de colorants capillaires.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 613-45-6
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00003311
Clé InChI LWRSYTXEQUUTKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,4-dimethoxy, 2,4-dimethoxybenzaldehyd, 2,4-dimethoxy-benzaldehyde, 2,4-bis methyloxy benzaldehyde, ameba resin, pubchem8220, acmc-209mro, 2,4dimethoxybenzaldehyde, argopore tm-mb-cho, 2,4-dimethoxybenzaldehye
CID PubChem 69175
Nom IUPAC 2,4-diméthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Point de fusion 67°C to 71°C
Point d’ébullition 165°C (10 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 607989
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in chlorofrom.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%